Imprimer
2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-diisopropoxybiphenyl
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: [2',6'-Bis(propan-2-yloxy)-[1,1'-biphenyl]-2-yl]dicyclohexylphosphane, Dicyclohexyl(2',6'-diisopropoxy-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, RuPhos, dicyclohexyl-[2-[2,6-di(propan-2-yloxy)phenyl]phenyl]phosphane
OR922023-5G OR922023-25G OR922023-100G
APOSOR922023-5GEA 65.4 EUR
APOSOR922023-5G APOSOR922023-25G APOSOR922023-100G
2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-diisopropoxybiphenyl
2-Dicyclohexylphosphino-2',6'-diisopropoxybiphenyl
Formule: C₃₀H₄₃O₂P
MW: 466.65 g/mol
Point de fusion: 123…126 °C
Numéro MDL: MFCD06798294
Numéro CAS: 787618-22-8