Imprimer
(±)-Epichlorhydrine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: (±)-1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorohydrin, (±)-3-Chloro-1,2-epoxypropane, 1-Chloro-2,3-epoxypropane, Epichlorhydrin, (±)-Glycerol epichlorhydrin, 3-Chloro-1,2-epoxypropane
OR922424-25G OR922424-500G
APOSOR922424-25GEA 66.7 EUR
APOSOR922424-25G APOSOR922424-500G
(±)-Epichlorhydrine 99%
(±)-Epichlorhydrine
Formule: C₃H₅ClO
MW: 92.52 g/mol
Point d'ébullition: 115…117 °C
Point de fusion: –57 °C
Densité: 1.183
Point d'éclair: 28 °C
Numéro MDL: MFCD00005132
Numéro CAS: 106-89-8
ONU: 2023
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,03642