Imprimer
3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57531-1G PC57531-5G
APOSPC57531-1GEA 522 EUR
APOSPC57531-1G APOSPC57531-5G
3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
3-Chloro-5-fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formule: C₈H₆ClFO₃
Numéro MDL: MFCD22415153
Numéro CAS: 1554882-88-0