Imprimer
1-Fluoro-4-nitrobenzène 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC57472-250G PC57472-1KG
APOSPC57472-250GEA 23.2 EUR
APOSPC57472-250G APOSPC57472-1KG
1-Fluoro-4-nitrobenzène 96%
1-Fluoro-4-nitrobenzène
Formule: C₆H₄FNO₂
Point d'ébullition: 205 °C
Point de fusion: 21 °C
Densité: 1,33
Point d'éclair: 90 °C
Numéro MDL: MFCD00007282
Numéro CAS: 350-46-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III