Imprimer
2,4-Pentanediol (±) + méso ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 2,4-Dihydroxy pentane
L01779.09 L01779.18
L01779.09EA 39.9 EUR
L01779.09 L01779.18
2,4-Pentanediol (±) + méso ≥99%
2,4-Pentanediol
Purity: 99%
CAS No.: 625-69-4
Molecular Formula: C5H12O2
Formula Weight: 104.15
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4350
Odour: Odourless
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 969186
MDL No.: MFCD00004549
Formule: C₅H₁₂O₂
MW: 104.15 g/mol
Point d'ébullition: 200…201 °C
Point de fusion: ∼53 °C
Densité: 0.955
Point d'éclair: 101 °C (213 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004549
Numéro CAS: 625-69-4
EINECS: 210-907-5