Imprimer
tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57443-250MG PC57443-1G
APOSPC57443-250MGEA 120 EUR
APOSPC57443-250MG APOSPC57443-1G
tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-(2,2-difluoroethyl)piperazine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₂₀F₂N₂O₂
MW: 250.29 g/mol
Numéro MDL: MFCD20441471
Numéro CAS: 1225380-87-9