1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
|
PC57411-250MG
PC57411-1G
PC57411-5G
APOSPC57411-250MGEA
190
EUR
APOSPC57411-250MG
APOSPC57411-1G
APOSPC57411-5G
1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3,5-dichloro-4-fluoro-2-iodobenzene
Formule:
C₆HBrCl₂FI |
Numéro MDL:
MFCD34166239 Numéro CAS: 2676196-06-6 ONU: 2811 |