Imprimer
5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC57130-250MG PC57130-1G PC57130-5G
APOSPC57130-250MGEA 125 EUR
APOSPC57130-250MG APOSPC57130-1G APOSPC57130-5G
5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
5-Bromo-1-fluoro-2-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₇H₂BrF₄I
Numéro MDL: MFCD33404151
Numéro CAS: 2385351-70-0