Imprimer
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC57117-250MG PC57117-1G PC57117-5G
APOSPC57117-250MGEA 133 EUR
APOSPC57117-250MG APOSPC57117-1G APOSPC57117-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂F₃O
MW: 333.93 g/mol
Numéro MDL: MFCD32903683
Numéro CAS: 2168988-02-9
ONU: 3265
ADR: 8 III