Imprimer
Methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC56992-250MG PC56992-1G PC56992-5G
APOSPC56992-250MGEA 192 EUR
APOSPC56992-250MG APOSPC56992-1G APOSPC56992-5G
Methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 5-chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₉H₅ClF₄O₂
MW: 256.58 g/mol
Numéro MDL: MFCD28752648
Numéro CAS: 1805524-74-6