Imprimer
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC56987-250MG PC56987-1G PC56987-5G
APOSPC56987-250MGEA 174 EUR
APOSPC56987-250MG APOSPC56987-1G APOSPC56987-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
5-Chloro-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂ClF₄N
MW: 223.55 g/mol
Numéro MDL: MFCD28752675
Numéro CAS: 1807257-71-1
ONU: 3439
ADR: 6.1 III