Imprimer
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53387-250MG PC53387-1G PC53387-5G
APOSPC53387-250MGEA 174 EUR
APOSPC53387-250MG APOSPC53387-1G APOSPC53387-5G
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrFIO
Numéro MDL: MFCD30342546
Numéro CAS: 1934404-53-1