3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC52529-250MG
PC52529-1G
PC52529-5G
APOSPC52529-250MGEA
190
EUR
APOSPC52529-250MG
APOSPC52529-1G
APOSPC52529-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde 95%
3-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Formule:
C₉H₈F₂O |
Numéro MDL:
MFCD20527725 Numéro CAS: 1032527-37-9 |