Imprimer
4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR13450-250MG OR13450-1G OR13450-5G
APOSOR13450-250MGEA 87 EUR
APOSOR13450-250MG APOSOR13450-1G APOSOR13450-5G
4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
4,5-Dimethoxy-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₁NO₄
Point de fusion: 222 - 224 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02664472
Numéro CAS: 50536-49-7