Imprimer
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromo-2,3-dihydroimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
OR70193-250MG OR70193-1G
APOSOR70193-250MGEA 139 EUR
APOSOR70193-250MG APOSOR70193-1G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Formule: C₈H₆BrN₃
MW: 224.06 g/mol
Numéro MDL: MFCD28154606
Numéro CAS: 1383718-53-3