3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR47911-250MG
OR47911-1G
APOSOR47911-250MGEA
139
EUR
APOSOR47911-250MG
APOSOR47911-1G
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule:
C₈H₄BrClN₂O₂ MW: 275.49 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD32857213 Numéro CAS: 2594436-02-7 |