Imprimer
Ethyl 2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC301029-250MG PC301029-1G
APOSPC301029-250MGEA 139 EUR
APOSPC301029-250MG APOSPC301029-1G
Ethyl 2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl 2-(difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀F₂N₂O₂
MW: 240.21 g/mol
Numéro MDL: MFCD32689358
Numéro CAS: 2451256-48-5