Imprimer
Methyl 3-(2,6-dichlorophenyl)acrylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR111147-250MG OR111147-1G
APOSOR111147-250MGEA 168 EUR
APOSOR111147-250MG APOSOR111147-1G
Methyl 3-(2,6-dichlorophenyl)acrylate
Methyl 3-(2,6-dichlorophenyl)acrylate
Formule: C₁₀H₈Cl₂O₂
Numéro MDL: MFCD08771574
Numéro CAS: 46275-03-0