Imprimer
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC502417-250MG PC502417-1G PC502417-5G
APOSPC502417-250MGEA 208 EUR
APOSPC502417-250MG APOSPC502417-1G APOSPC502417-5G
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenol 95%
3-Bromo-2,5,6-trifluorophenol
Formule: C₆H₂BrF₃O
MW: 226.98 g/mol
Numéro MDL: MFCD30529443
Numéro CAS: 1936039-79-0