Imprimer
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 94%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-5-amine, 3,4-(Difluoromethylenedioxy)aniline
PC99476-1G PC99476-5G PC99476-10G
APOSPC99476-1GEA 21.9 EUR
APOSPC99476-1G APOSPC99476-5G APOSPC99476-10G
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 94%
5-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅F₂NO₂
MW: 173.12 g/mol
Point d'ébullition: 95…97 °C
Densité: 1.41
Numéro MDL: MFCD00190144
Numéro CAS: 1544-85-0
ONU: 2810
ADR: 6.1 III