Imprimer
2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC912795-1G PC912795-5G PC912795-25G
APOSPC912795-1GEA 53.8 EUR
APOSPC912795-1G APOSPC912795-5G APOSPC912795-25G
2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene 95%
2-(Difluoromethyl)-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formule: C₇H₄F₃NO₂
Numéro MDL: MFCD14698657
Numéro CAS: 63878-71-7