Imprimer
2,3,6-Trifluorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC7817D-10G PC7817D-50G PC7817D-100G PC7817D-25G
APOSPC7817D-10GEA 89.9 EUR
APOSPC7817D-10G APOSPC7817D-50G APOSPC7817D-100G APOSPC7817D-25G
2,3,6-Trifluorophénol 98%
2,3,6-Trifluorophénol
Formule: C₆H₃F₃O
Point de fusion: 31…37 °C
Point d'éclair: 64 °C
Numéro MDL: MFCD00061214
Numéro CAS: 113798-74-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,II