Imprimer
2-Fluorothiophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Fluorobenzenethiol, 1-Fluoro-2-mercaptobenzene, 2-Fluorobenzene-1-thiol, o-Fluorothiophenol
PC4298-25G PC4298-5G PC4298-100G
APOSPC4298-25GEA 72.5 EUR
APOSPC4298-25G APOSPC4298-5G APOSPC4298-100G
2-Fluorothiophénol 98%
2-Fluorothiophénol
Formule: C₆H₅FS
Point d'ébullition: 61 - 62/35 mm °C
Densité: 1.203
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041419
Numéro CAS: 2557-78-0
ONU: 3336
ADR: 3,III