Imprimer
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-trifluoromethyl-isonicotinic acid methyl ester
PC421064-1G PC421064-5G PC421064-10G
APOSPC421064-1GEA 97.3 EUR
APOSPC421064-1G APOSPC421064-5G APOSPC421064-10G
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate 95%
Methyl 5-bromo-2-(trifluoromethyl)isonicotinate
Formule: C₈H₅BrF₃NO₂
Numéro MDL: MFCD16657895
Numéro CAS: 1211589-41-1