Imprimer
(E)-Ethyl 3-iodoacrylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl (E)-3-iodoprop-2-enoate
OR907663-1G OR907663-5G OR907663-10G
APOSOR907663-1GEA 84.1 EUR
APOSOR907663-1G APOSOR907663-5G APOSOR907663-10G
(E)-Ethyl 3-iodoacrylate 97%
(E)-Ethyl 3-iodoacrylate
Formule: C₅H₇IO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11519164
Numéro CAS: 31930-37-7