Imprimer
(±)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
OR019104-100G OR019104-500G OR019104-25G
APOSOR019104-100GEA 24.8 EUR
APOSOR019104-100G APOSOR019104-500G APOSOR019104-25G
(±)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol 99%
(±)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol
(contains isomer)
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'ébullition: 188 - 189 °C
Densité: 1.064
Point d'éclair: 90 °C
Numéro MDL: MFCD00063238
Numéro CAS: 100-79-8