Imprimer
Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR72200-100MG OR72200-250MG OR72200-1G
APOSOR72200-100MGEA 65.4 EUR
APOSOR72200-100MG APOSOR72200-250MG APOSOR72200-1G
Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Lithium triisopropoxy(thiazol-2-yl)borate
Formule: C₁₂H₂₃BLiNO₃S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16872058
Numéro CAS: 1393823-02-3