Imprimer
(1-Propynyl)tributyltin 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: Tributyl(1-propynyl)tin
OR961474-1G OR961474-5G OR961474-25G
APOSOR961474-1GEA 87 EUR
APOSOR961474-1G APOSOR961474-5G APOSOR961474-25G
(1-Propynyl)tributyltin 98%
(1-Propynyl)tributyltin
Formule: C₁₅H₃₀Sn
Point d'ébullition: 277 °C
Densité: 1.082
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01863650
Numéro CAS: 64099-82-7
ONU: 2788
ADR: 6.1,III