Imprimer
[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR931195-250MG OR931195-1G OR931195-5G
APOSOR931195-250MGEA 82.8 EUR
APOSOR931195-250MG APOSOR931195-1G APOSOR931195-5G
[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
[1,3-Bis(2,6-Diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II) dichloride
Formule: C₃₂H₄₀Cl₃N₃Pd
MW: 679.46 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08457656
Numéro CAS: 905459-27-0