Imprimer
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: ethyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
OR942787-250MG OR942787-1G OR942787-5G
APOSOR942787-250MGEA 31.9 EUR
APOSOR942787-250MG APOSOR942787-1G APOSOR942787-5G
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl 4-aminothiazole-5-carboxylate
Formule: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172.21 g/mol
Point d'ébullition: 300.7/760 mm °C
Point d'éclair: 135.6 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06798219
Numéro CAS: 152300-59-9