Imprimer
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR918031-1G OR918031-5G OR918031-10G
APOSOR918031-1GEA 88.6 EUR
APOSOR918031-1G APOSOR918031-5G APOSOR918031-10G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 98%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formule: C₆H₇N₃OS
Point de fusion: 180…190 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08669438
Numéro CAS: 770-31-0