Imprimer
Adamantane-1,3-diamine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR950781-250MG OR950781-1G OR950781-5G
APOSOR950781-250MGEA 144 EUR
APOSOR950781-250MG APOSOR950781-1G APOSOR950781-5G
Adamantane-1,3-diamine dihydrochloride 97%
Adamantane-1,3-diamine dihydrochloride
Formule: C₁₀H₂₀Cl₂N₂
Point de fusion: 308…350 °C
Numéro MDL: MFCD00137394
Numéro CAS: 26562-81-2