Imprimer
3,5-Diméthoxyphénol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1170-1G OR1170-5G
APOSOR1170-1GEA 21.9 EUR
APOSOR1170-1G APOSOR1170-5G
3,5-Diméthoxyphénol
3,5-Diméthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 172 - 175/17 mm °C
Point de fusion: 40 - 45 °C
Point d'éclair: 78 °C
Numéro MDL: MFCD00008388
Numéro CAS: 500-99-2