Imprimer
4-(2-Aminoéthyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-) 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(2-Aminoethyl)cyclohexanol (cis- and trans- mixture)
OR938515-250MG OR938515-1G OR938515-5G
APOSOR938515-250MGEA 154 EUR
APOSOR938515-250MG APOSOR938515-1G APOSOR938515-5G
4-(2-Aminoéthyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-) 95%
4-(2-Aminoéthyl)cyclohexanol (mélange cis- and trans-)
Formule: C₈H₁₇NO
MW: 143.23 g/mol
Point d'ébullition: 256 °C
Numéro MDL: MFCD11520548
Numéro CAS: 148356-06-3
ONU: 2735
ADR: 8 III