Imprimer
2-Bromo-3,6-difluorophenacyl bromide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC501817-250MG PC501817-1G PC501817-5G
APOSPC501817-250MGEA 219 EUR
APOSPC501817-250MG APOSPC501817-1G APOSPC501817-5G
2-Bromo-3,6-difluorophenacyl bromide 95%
2-Bromo-3,6-difluorophenacyl bromide
Formule: C₈H₄Br₂F₂O
Numéro MDL: MFCD28061331
Numéro CAS: 1807197-48-3
ONU: 3265
ADR: 8,II