4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC305026-250MG
PC305026-1G
APOSPC305026-250MGEA
219
EUR
APOSPC305026-250MG
APOSPC305026-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule:
C₈H₃BrF₄O MW: 271.006 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD22628190 Numéro CAS: 1414870-67-9 |