Imprimer
3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR72155-1G OR72155-5G
APOSOR72155-1GEA 433 EUR
APOSOR72155-1G APOSOR72155-5G
3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
3-Ethoxy-N-methyl-2-nitroaniline
Formule: C₉H₁₂N₂O₃
Numéro MDL: MFCD23993724
Numéro CAS: 1515219-57-4