Imprimer
2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Toluene-4-sulphonic acid 2-cyclopropoxy-ethyl ester, 2-Cyclopropyloxyethyl 4-methylbenzenesulphonate
OR944284-250MG OR944284-1G
APOSOR944284-250MGEA 43.5 EUR
APOSOR944284-250MG APOSOR944284-1G
2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate 95%
2-Cyclopropoxyethyl 4-methylbenzenesulphonate
Formule: C₁₂H₁₆O₄S
MW: 256.31 g/mol
Point de fusion: 48 °C
Numéro MDL: MFCD22209886
Numéro CAS: 862728-59-4