2-Bromo-5-fluoro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC501309-250MG
PC501309-1G
APOSPC501309-250MGEA
224
EUR
APOSPC501309-250MG
APOSPC501309-1G
2-Bromo-5-fluoro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Bromo-5-fluoro-1-iodo-3-(trifluoromethyl)benzene
Formule:
C₇H₂BrF₄I MW: 368.89 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD28348581 Numéro CAS: 1934934-44-7 |