Imprimer
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC408443-250MG PC408443-1G PC408443-5G
APOSPC408443-250MGEA 219 EUR
APOSPC408443-250MG APOSPC408443-1G APOSPC408443-5G
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde 95%
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carbaldehyde
Formule: C₆H₅F₃N₂O
Numéro MDL: MFCD28403393
Numéro CAS: 1557546-42-5