Imprimer
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-iodotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC1932-25G PC1932-100G
APOSPC1932-25GEA 21.9 EUR
APOSPC1932-25G APOSPC1932-100G
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-iodotoluène 98%
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-iodotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃I
Point d'ébullition: 58 - 60/0,5 mm °C
Densité: 1,973
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00001037
Numéro CAS: 672-57-1
ONU: 3265
ADR: 8,II