Imprimer
(6-Bromo-2-methylquinolin-4-yl)methanol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR930176-100MG OR930176-250MG
APOSOR930176-100MGEA 434 EUR
APOSOR930176-100MG APOSOR930176-250MG
(6-Bromo-2-methylquinolin-4-yl)methanol 96%
(6-Bromo-2-methylquinolin-4-yl)methanol
Formule: C₁₁H₁₀BrNO
Numéro MDL: MFCD01416611
Numéro CAS: 885279-63-0