Imprimer
2-N-methylamino-6-bromobenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-6-(methylamino)benzoic acid
OR71110-250MG OR71110-1G
APOSOR71110-250MGEA 125 EUR
APOSOR71110-250MG APOSOR71110-1G
2-N-methylamino-6-bromobenzoic acid 95%
2-N-methylamino-6-bromobenzoic acid
Formule: C₈H₈BrNO₂
MW: 230.06 g/mol
Numéro MDL: MFCD28356796
Numéro CAS: 1369866-00-1