4-Bromo-3-chloro-7-methoxyquinoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR62172-250MG
OR62172-1G
APOSOR62172-250MGEA
227
EUR
APOSOR62172-250MG
APOSOR62172-1G
4-Bromo-3-chloro-7-methoxyquinoline 95%
4-Bromo-3-chloro-7-methoxyquinoline
Formule:
C₁₀H₇BrClNO |
Numéro MDL:
MFCD13619692 Numéro CAS: 1208452-88-3 |