Imprimer
2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC501831-250MG PC501831-1G
APOSPC501831-250MGEA 214 EUR
APOSPC501831-250MG APOSPC501831-1G
2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile 95%
2-Bromo-3,6-difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₂BrF₂N
Point de fusion: 31 - 32 °C
Numéro MDL: MFCD26687961
Numéro CAS: 1502090-29-0