Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC305029-250MG PC305029-1G PC305029-5G
APOSPC305029-250MGEA 174 EUR
APOSPC305029-250MG APOSPC305029-1G APOSPC305029-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₂BrF₄N
MW: 268.01 g/mol
Numéro MDL: MFCD32265190
Numéro CAS: 2091422-93-2
ONU: 2811
ADR: 6.1 I