Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC305027-250MG PC305027-1G
APOSPC305027-250MGEA 139 EUR
APOSPC305027-250MG APOSPC305027-1G
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃BrF₄O₂
MW: 287.006 g/mol
Numéro MDL: MFCD31695851
Numéro CAS: 2092502-27-5