Imprimer
5-Iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR965190-1G OR965190-5G
APOSOR965190-1GEA 97.3 EUR
APOSOR965190-1G APOSOR965190-5G
5-Iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
5-Iodo-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₆H₄IN₃
Numéro MDL: MFCD13189362
Numéro CAS: 175791-53-4