Imprimer
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 5-chloro-1H-indole-2-carboxylate, Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate
OR10934-25G OR10934-100G
APOSOR10934-25GEA 74.1 EUR
APOSOR10934-25G APOSOR10934-100G
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Ethyl-5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₂
MW: 223.66 g/mol
Point de fusion: 166…168 °C
Numéro MDL: MFCD00005610
Numéro CAS: 4792-67-0