Imprimer
5-Chloro-2-nitrotoluène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR17862-5G OR17862-25G
APOSOR17862-5GEA 21.9 EUR
APOSOR17862-5G APOSOR17862-25G
5-Chloro-2-nitrotoluène 98%
5-Chloro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point de fusion: 27 - 30 °C
Numéro MDL: MFCD00024579
Numéro CAS: 5367-28-2
ONU: 3457
ADR: 6.1,III